Drukuj
6-Chlorooxindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18299-25G OR18299-5G
APOSOR18299-25GEA 124 PLN
APOSOR18299-25G APOSOR18299-5G
6-Chlorooxindole 97%
6-Chlorooxindole
Formuła: C₈H₆ClNO
Temp. topnienia: 195…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209962
Numer CAS: 56341-37-8