Drukuj
2,5-Dibromo-1,4-dimetoksybenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 443 PLN
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibromo-1,4-dimetoksybenzen 97%
2,5-Dibromo-1,4-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₈Br₂O₂
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025694
Numer CAS: 2674-34-2