Drukuj
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18297-100G OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA 124 PLN
APOSOR18297-100G APOSOR18297-25G
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Formuła: C₆H₁₀N₂O₃
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020866
Numer CAS: 116-25-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-132-1