Drukuj
[2.2]-Paracyclophane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
OR18296-25G OR18296-5G OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA 203 PLN
APOSOR18296-25G APOSOR18296-5G APOSOR18296-100G
[2.2]-Paracyclophane 98%
[2.2]-Paracyclophane
Formuła: C₁₆H₁₆
MW: 208.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 321
Temp. topnienia: 283…288 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003707
Numer CAS: 1633-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-644-2