Drukuj
1,4-Diacetoksybenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18293-100G OR18293-1KG OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA 110 PLN
APOSOR18293-100G APOSOR18293-1KG APOSOR18293-250G
1,4-Diacetoksybenzen 98%
1,4-Diacetoksybenzen
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011643
Numer CAS: 1205-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-887-9