Drukuj
1-Ethyl-4-piperidone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Ethylpiperidin-4-one
OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 472 PLN
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Ethyl-4-piperidone 98%
1-Ethyl-4-piperidone
Formuła: C₇H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 46…48 °C/1mmHg
Gęstość: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013356
Numer CAS: 3612-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 222-781-9