Drukuj
4-Aminomorfolina 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18291-25G OR18291-10G OR18291-5G
APOSOR18291-25GEA 363 PLN
APOSOR18291-25G APOSOR18291-10G APOSOR18291-5G
4-Aminomorfolina 95%
4-Aminomorfolina
Formuła: C₄H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 167…169 °C
Gęstość: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006174
Numer CAS: 4319-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-347-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III