Drukuj
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
OR18283-100G OR18283-25G OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA 197 PLN
APOSOR18283-100G APOSOR18283-25G APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon 98%
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon
Formuła: C₂₁H₂₈N₂O
Temp. topnienia: 89…95 °C
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009044
Numer CAS: 90-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-025-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III