Drukuj
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 218 PLN
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formuła: C₁₀H₈O₃S
Temp. topnienia: 299…301 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064964
Numer CAS: 130-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-976-0