Drukuj
2,6-Di-tert-butylo-4-metoksyfenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 766 PLN
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
2,6-Di-tert-butylo-4-metoksyfenol 97%
2,6-Di-tert-butylo-4-metoksyfenol
Formuła: C₁₅H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 135…140 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 102…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008824
Numer CAS: 489-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-693-0