Drukuj
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
OR18278-100G OR18278-500G OR18278-1KG
APOSOR18278-100GEA 110 PLN
APOSOR18278-100G APOSOR18278-500G APOSOR18278-1KG
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formuła: C₈H₈N₂OS
Temp. topnienia: 161…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005787
Numer CAS: 1747-60-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-130-0