Drukuj
N-butyloanilina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18275-100G OR18275-50G OR18275-500G
APOSOR18275-100GEA 145 PLN
APOSOR18275-100G APOSOR18275-50G APOSOR18275-500G
N-butyloanilina 99%
N-butyloanilina
Formuła: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 236…242 °C
Gęstość: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035798
Numer CAS: 1126-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-425-6
Jednostka: 2738
ADR: 6.1,II