Drukuj
1,8-Dichloro-9,10-antrachinon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 110 PLN
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dichloro-9,10-antrachinon 98%
1,8-Dichloro-9,10-antrachinon
Formuła: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277.11 g/mol
Temp. topnienia: 201…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001191
Numer CAS: 82-43-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-420-9