Drukuj
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-Diiododiethyl ether, 1-Iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane, 2-Iodoethyl ether
OR18271-1G OR18271-25G OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA 313 PLN
APOSOR18271-1G APOSOR18271-25G APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Formuła: C₄H₈I₂O
Temp. Wrzenia: 123,5…124 °C/10mmHg
Gęstość: 2,296 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092250
Numer CAS: 34270-90-1