Drukuj
6-Bromo-o-toluidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18267-25G OR18267-5G
APOSOR18267-25GEA 464 PLN
APOSOR18267-25G APOSOR18267-5G
6-Bromo-o-toluidyna
6-Bromo-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈BrN
Temp. Wrzenia: 105…107 °C/205mmHg
Gęstość: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039885
Numer CAS: 53848-17-2