Drukuj
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18261-100MG OR18261-1G
APOSOR18261-100MGEA 110 PLN
APOSOR18261-100MG APOSOR18261-1G
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179 g/mol
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03428360
Numer CAS: 1074-40-4