Drukuj
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 110 PLN
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆BrNO₄
Temp. topnienia: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779271
Numer CAS: 100959-22-6