Drukuj
Ethyl 1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18118-1G OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA 232 PLN
APOSOR18118-1G APOSOR18118-5G
Ethyl 1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.2 g/mol
Temp. topnienia: 185…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00721392
Numer CAS: 1865-09-4