Drukuj
N-Boc-L-serine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
OR18040-10G OR18040-250G OR18040-50G
APOSOR18040-10GEA 110 PLN
APOSOR18040-10G APOSOR18040-250G APOSOR18040-50G
N-Boc-L-serine
N-Boc-L-serine
Formuła: C₈H₁₅NO₅
MW: 205.21 g/mol
Temp. topnienia: 91 °C
Temp. Zapłonu: 186 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037243
Numer CAS: 3262-72-4