Drukuj
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18032-1G OR18032-100MG OR18032-250MG
APOSOR18032-1GEA 1210 PLN
APOSOR18032-1G APOSOR18032-100MG APOSOR18032-250MG
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formuła: C₁₀H₈BrNO₄
Temp. topnienia: 264…265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12196467
Numer CAS: 141761-85-5