Drukuj
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18028-1G OR18028-500MG OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA 1680 PLN
APOSOR18028-1G APOSOR18028-500MG APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temp. topnienia: 72…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14560550
Numer CAS: 70978-07-3