Drukuj
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR18012-1G OR18012-5G OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA 189 PLN
APOSOR18012-1G APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formuła: C₅H₂BrNS
Temp. topnienia: 43…48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00068173
Numer CAS: 18791-98-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III