Drukuj
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 240 PLN
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrINO₂
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11505492
Numer CAS: 112671-42-8