Drukuj
2-Bromo-m-toluidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 110 PLN
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Bromo-m-toluidyna 98%
2-Bromo-m-toluidyna
Formuła: C₇H₈BrN
Temp. Wrzenia: 48 °C/0,03mmHg
Gęstość: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06411367
Numer CAS: 54879-20-8