Drukuj
Kwas maleinowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Kwas cis-etenodikarboksylowy
OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 545 PLN
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Kwas maleinowy
Kwas maleinowy
Formuła: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C
Temp. topnienia: 132…140 °C
Gęstość: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063177
Numer CAS: 110-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-742-5
Klasyfikacja Merck : 13,05726