Drukuj
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 110 PLN
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu
Formuła: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
MW: 248.97 g/mol
Temp. topnienia: 260…280 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003723
Numer CAS: 1271-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-035-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II