Drukuj
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 604 PLN
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128847
Numer CAS: 938-96-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III