Drukuj
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 385 PLN
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 261 °C
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130145
Numer CAS: 7568-92-5
Jednostka: 3263
ADR: 8,II