Drukuj
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 841 PLN
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 185…186 °C
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001403
Numer CAS: 2758-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-421-5