Drukuj
Kwas 3-jodo-p-toluilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17850-100G OR17850-25G OR17850-5G
APOSOR17850-100GEA 414 PLN
APOSOR17850-100G APOSOR17850-25G APOSOR17850-5G
Kwas 3-jodo-p-toluilowy
Kwas 3-jodo-p-toluilowy
Formuła: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 329
Temp. topnienia: 208…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010392
Numer CAS: 82998-57-0