Drukuj
2-Bromochinolina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 110 PLN
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromochinolina 97%
2-Bromochinolina
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. topnienia: 47…48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234480
Numer CAS: 2005-43-8