Drukuj
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17840-1G OR17840-250MG
APOSOR17840-1GEA 1140 PLN
APOSOR17840-1G APOSOR17840-250MG
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Formuła: C₁₁H₁₇N₃O₂
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07781132
Numer CAS: 187237-37-2