Drukuj
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Hydroxymethyl)-2-methylpyrimidine
OR17837-1G OR17837-5G OR17837-25G
APOSOR17837-1GEA 530 PLN
APOSOR17837-1G APOSOR17837-5G APOSOR17837-25G
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol
Formuła: C₆H₈N₂O
Temp. Wrzenia: 237 °C
Temp. topnienia: 102…103 °C
Gęstość: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09414732
Numer CAS: 2239-83-0