Drukuj
Eter metylowy 2-chloroetylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR17824-100G OR17824-25G OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA 197 PLN
APOSOR17824-100G APOSOR17824-25G APOSOR17824-500G
Eter metylowy 2-chloroetylu
Eter metylowy 2-chloroetylu
Formuła: C₃H₇ClO
Temp. Wrzenia: 89…90 °C
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000972
Numer CAS: 627-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-999-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,II