Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR17821-1G OR17821-5G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 110 PLN
APOSOR17821-1G APOSOR17821-5G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Technical Grade
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Formuła: C₈H₁₀ClN
Temp. Wrzenia: 82,4 °C/2.8mmHg
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044766
Numer CAS: 6299-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-576-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,II