Drukuj
Jodek 1-aminopirydyniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Aminopyridinium Iodide, 1-Aminopyridine hydroiodide, 1-Aminopyridine HI
OR17820-100G OR17820-25G
APOSOR17820-100GEA 1090 PLN
APOSOR17820-100G APOSOR17820-25G
Jodek 1-aminopirydyniowy 98%
Jodek 1-aminopirydyniowy
Formuła: C₅H₇IN₂
MW: 222.03 g/mol
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051893
Numer CAS: 6295-87-0