Drukuj
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 888 PLN
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Formuła: C₆H₄Cl₂IN
MW: 287.92 g/mol
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08533279
Numer CAS: 697-90-5