Drukuj
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 110 PLN
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₇BrO₃
Temp. topnienia: 192…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00266858
Numer CAS: 157893-14-6