Drukuj
1-Naftyl kwasu boronowego
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 435 PLN
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naftyl kwasu boronowego
1-Naftyl kwasu boronowego
Formuła: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99 g/mol
Temp. topnienia: 204…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019722
Numer CAS: 13922-41-3