Drukuj
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17716-250MG OR17716-100MG
APOSOR17716-250MGEA 2130 PLN
APOSOR17716-250MG APOSOR17716-100MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Formuła: C₇H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 208 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12407095
Numer CAS: 1046153-20-1