Drukuj
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
OR17713-1G OR17713-10G OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA 110 PLN
APOSOR17713-1G APOSOR17713-10G APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₂₂BNO₂
Temp. topnienia: 72…76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11506069
Numer CAS: 454482-11-2