Drukuj
5-Chloro-o-toluidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 160 PLN
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Chloro-o-toluidyna 98%
5-Chloro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 236…238 °C
Temp. topnienia: 20…22 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007779
Numer CAS: 95-79-4
Jednostka: 3429
ADR: 6.1 III