Drukuj
7-Methoxy-1-tetralone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR17678-100G OR17678-25G OR17678-500G
APOSOR17678-100GEA 609 PLN
APOSOR17678-100G APOSOR17678-25G APOSOR17678-500G
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001696
Numer CAS: 6836-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 229-916-0