Drukuj
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 110 PLN
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Formuła: C₆H₅BrIN
Temp. topnienia: 75…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780668
Numer CAS: 29632-73-3