Drukuj
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 194 PLN
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₈H₆N₂O
Temp. topnienia: 166…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06738279
Numer CAS: 669050-70-8