Drukuj
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
OR17650-100G OR17650-25G
APOSOR17650-100GEA 1340 PLN
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₂₃BO₂
Gęstość: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038749
Numer CAS: 87100-15-0