Drukuj
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17626-100G OR17626-25G
APOSOR17626-100GEA 1410 PLN
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₈O₃
MW: 176.17 g/mol
Temp. topnienia: 194…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060511
Numer CAS: 24673-56-1