Drukuj
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 986 PLN
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 119…121 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 36…38 °C
Gęstość: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004514
Numer CAS: 5391-88-8