Drukuj
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
OR17610-100G OR17610-25G OR17610-5G
APOSOR17610-100GEA 1420 PLN
APOSOR17610-100G APOSOR17610-25G APOSOR17610-5G
3-Bromo-2-methyl-1-propene
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Formuła: C₄H₇Br
MW: 135.00 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C
Gęstość: 1.339 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134155
Numer CAS: 1458-98-6
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 II