Drukuj
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 110 PLN
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formuła: C₆H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 38 °C/0,8mmHg
Gęstość: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00031518
Numer CAS: 17435-72-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III